Print…
3-(Dimethylsulphamoyl)-4-fluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48921-1G PC48921-250MG
APOSPC48921-1GEA 168 EUR
APOSPC48921-1G APOSPC48921-250MG
3-(Dimethylsulphamoyl)-4-fluorobenzoic acid
3-(Dimethylsulphamoyl)-4-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₉H₁₀FNO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09040991
Número CAS: 381229-72-7