Print…
6-Amino-2,3-difluorophenol, tech
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48919-1G PC48919-5G
APOSPC48919-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48919-1G APOSPC48919-5G
6-Amino-2,3-difluorophenol, tech
6-Amino-2,3-difluorophenol
Fórmula: C₆H₅F₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094310
Número CAS: 115551-33-2