Print…
Ethyl 2,4-dioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylate 90+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-[2,4-Dioxo-6-(ethoxycarbonyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hex-3-yl]benzotrifluoride, 2,4-Dioxo-6-(ethoxycarbonyl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-azabicyclo[3.1.0]hexane
PC4885-100MG PC4885-250MG PC4885-50MG
APOSPC4885-100MGEA 360 EUR
APOSPC4885-100MG APOSPC4885-250MG APOSPC4885-50MG
Ethyl 2,4-dioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylate 90+%
Ethyl 2,4-dioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylate
Fórmula: C₁₅H₁₂F₃NO₄
Ponto de Fusão: 184…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01315620
Número CAS: 318237-87-5