Print…
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC48839-1G PC48839-250MG
APOSPC48839-1GEA 540 EUR
APOSPC48839-1G APOSPC48839-250MG
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₂BrClF₄
Peso Molecular: 277.441 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD32869483
Número CAS: 2169005-64-3