Print…
Methyl 5-bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC48836-1G PC48836-250MG
APOSPC48836-1GEA 632 EUR
APOSPC48836-1G APOSPC48836-250MG
Methyl 5-bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 5-bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₅BrF₄O₂
Peso Molecular: 301.032 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 2090828-54-7