Print…
4-Bromo-2-fluorophenyl acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48806-1G PC48806-250MG PC48806-5G
APOSPC48806-1GEA 58.4 EUR
APOSPC48806-1G APOSPC48806-250MG APOSPC48806-5G
4-Bromo-2-fluorophenyl acetate
4-Bromo-2-fluorophenyl acetate
Fórmula: C₈H₆BrFO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28156435
Número CAS: 161424-78-8