Print…
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48803-1G PC48803-250MG PC48803-5G
APOSPC48803-1GEA 287 EUR
APOSPC48803-1G APOSPC48803-250MG APOSPC48803-5G
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fórmula: C₈H₃ClF₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13192650
Número CAS: 381229-48-7