Print…
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48802-1G PC48802-250MG PC48802-5G
APOSPC48802-1GEA 526 EUR
APOSPC48802-1G APOSPC48802-250MG APOSPC48802-5G
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₅BrF₂O₂
Peso Molecular: 251.025 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31635696
Número CAS: 1782342-72-6