Print…
tert-Butyl (R)-(1-fluoro-3-methylbutan-2-yl)carbamate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48797-1G PC48797-250MG
APOSPC48797-1GEA 0 EUR
APOSPC48797-1G APOSPC48797-250MG
tert-Butyl (R)-(1-fluoro-3-methylbutan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(1-fluoro-3-methylbutan-2-yl)carbamate
Fórmula: C₁₀H₂₀FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30378948
Número CAS: 942275-75-4