Print…
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48796-1G PC48796-250MG PC48796-5G
APOSPC48796-1GEA 0 EUR
APOSPC48796-1G APOSPC48796-250MG APOSPC48796-5G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₅Cl₂FO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31742296
Número CAS: 2365420-17-1