Print…
2,4-Dichloro-6-fluoroanisole 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,5-Dichloro-3-fluoro-2-methoxybenzene
PC48795-1G PC48795-5G PC48795-25G
APOSPC48795-1GEA 311 EUR
APOSPC48795-1G APOSPC48795-5G APOSPC48795-25G
2,4-Dichloro-6-fluoroanisole 99%
2,4-Dichloro-6-fluoroanisole
Fórmula: C₇H₅Cl₂FO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28785944
Número CAS: 54300-72-0