Print…
1-(8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)ethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48784-1G PC48784-250MG
APOSPC48784-1GEA 145 EUR
APOSPC48784-1G APOSPC48784-250MG
1-(8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)ethanol
1-(8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)ethanol
Fórmula: C₉H₇ClF₃N₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30726053
Número CAS: 1823182-85-9