Print…
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48783-1G PC48783-250MG PC48783-5G
APOSPC48783-1GEA 157 EUR
APOSPC48783-1G APOSPC48783-250MG APOSPC48783-5G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
Fórmula: C₆H₅F₃N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16988116
Número CAS: 175354-56-0