Print…
2-Fluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48782-1G PC48782-250MG
APOSPC48782-1GEA 219 EUR
APOSPC48782-1G APOSPC48782-250MG
2-Fluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
2-Fluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Fórmula: C₁₀H₉F₄NO₂
Peso Molecular: 251.178 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27946933
Número CAS: 198967-27-0