Print…
2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48780-1G PC48780-250MG
APOSPC48780-1GEA 161 EUR
APOSPC48780-1G APOSPC48780-250MG
2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₂F₃N₃O₄
Peso Molecular: 261.114 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD17168414
Número CAS: 35213-02-6