Print…
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: [2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC48777-1G PC48777-250MG PC48777-5G
APOSPC48777-1GEA 493 EUR
APOSPC48777-1G APOSPC48777-250MG APOSPC48777-5G
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₄F₆O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31629891
Número CAS: 2244085-32-1