Print…
2-Chloro-4-fluoro-5-iodonitrobenzene 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48773-250MG PC48773-5G
APOSPC48773-250MGEA 109 EUR
APOSPC48773-250MG APOSPC48773-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-iodonitrobenzene 96%
2-Chloro-4-fluoro-5-iodonitrobenzene
Fórmula: C₆H₂ClFINO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30723635
Número CAS: 2244086-60-8