Print…
2-Amino-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48760-1G PC48760-250MG
APOSPC48760-1GEA 0 EUR
APOSPC48760-1G APOSPC48760-250MG
2-Amino-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Amino-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₅F₃N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11847296
Número CAS: 22227-60-7