Print…
Methyl 6-bromo-5-fluorobenzothiophene-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48756-1G PC48756-250MG
APOSPC48756-1GEA 0 EUR
APOSPC48756-1G APOSPC48756-250MG
Methyl 6-bromo-5-fluorobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 6-bromo-5-fluorobenzothiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₆BrFO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29430786
Número CAS: 1404119-48-7