Print…
7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48755-1G PC48755-250MG PC48755-5G
APOSPC48755-1GEA 0 EUR
APOSPC48755-1G APOSPC48755-250MG APOSPC48755-5G
7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Fórmula: C₉H₅FOS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17169315
Número CAS: 698367-34-9