Print…
6-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48737-10G PC48737-1G PC48737-5G
APOSPC48737-10GEA 348 EUR
APOSPC48737-10G APOSPC48737-1G APOSPC48737-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
6-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Fórmula: C₈H₆BrFO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09261251
Número CAS: 853792-27-5