Print…
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48735-1G PC48735-250MG
APOSPC48735-1GEA 654 EUR
APOSPC48735-1G APOSPC48735-250MG
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzonitrile 95%
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzonitrile
Fórmula: C₇H₂BrFIN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31629889
Número CAS: 217816-65-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III