Print…
N-Methoxy-N-methyl-3-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-Methoxy-N-methyl-3-[(trifluoromethyl)thio]benzamide
PC48723-1G PC48723-5G
APOSPC48723-1GEA 72.5 EUR
APOSPC48723-1G APOSPC48723-5G
N-Methoxy-N-methyl-3-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzamide
N-Methoxy-N-methyl-3-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzamide
Fórmula: C₁₀H₁₀F₃NO₂S
Peso Molecular: 265.252 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28384422
Número CAS: 329942-52-1