Print…
3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoic acid, tech
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Hydroxymethyl)-3,3,3-trifluoropropanoic acid, 3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid
PC4868-1G PC4868-250MG
APOSPC4868-1GEA 719 EUR
APOSPC4868-1G APOSPC4868-250MG
3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoic acid, tech
3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoic acid
Fórmula: C₄H₅F₃O₃
Ponto de ebulição: 96…97 °C (2,5 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042314
Número CAS: 382-43-4
UN: 3265
ADR: 8,III