Print…
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48675-1G PC48675-250MG
APOSPC48675-1GEA 208 EUR
APOSPC48675-1G APOSPC48675-250MG
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Fórmula: C₉H₉BrClFN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31372485
Número CAS: 160132-69-4