Print…
1-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48673-1G PC48673-250MG
APOSPC48673-1GEA 208 EUR
APOSPC48673-1G APOSPC48673-250MG
1-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
1-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-3-(2-chloroethyl)urea
Fórmula: C₉H₉BrClFN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31372515
Número CAS: 2089312-75-2