Print…
Methyl 3-amino-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48670-1G PC48670-250MG
APOSPC48670-1GEA 208 EUR
APOSPC48670-1G APOSPC48670-250MG
Methyl 3-amino-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₈F₃NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29169513
Número CAS: 2379918-54-2