Print…
Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48668-1G PC48668-250MG
APOSPC48668-1GEA 1160 EUR
APOSPC48668-1G APOSPC48668-250MG
Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₈F₃NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27846135
Número CAS: 1609256-10-1