Print…
Methyl 4-bromo-3-chloro-2,6-difluorobenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48663-1G PC48663-250MG PC48663-5G
APOSPC48663-1GEA 58 EUR
APOSPC48663-1G APOSPC48663-250MG APOSPC48663-5G
Methyl 4-bromo-3-chloro-2,6-difluorobenzoate 95%
Methyl 4-bromo-3-chloro-2,6-difluorobenzoate
Fórmula: C₈H₄BrClF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24108605
Número CAS: 1500268-85-8