Print…
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)picolinimidamide hydrochloride
PC48656-1G PC48656-250MG
APOSPC48656-1GEA 348 EUR
APOSPC48656-1G APOSPC48656-250MG
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Fórmula: C₇H₆F₃N₃·ClH
Peso Molecular: 225.599 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12755592
Número CAS: 909109-68-8