Print…
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48655-1G PC48655-250MG
APOSPC48655-1GEA 371 EUR
APOSPC48655-1G APOSPC48655-250MG
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Fórmula: C₇H₆F₃N₃·ClH
Peso Molecular: 225.599 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09028472
Número CAS: 1179361-68-2