Print…
2-Hydroxy-6-(thien-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
PC4865-10G PC4865-1G PC4865-5G
APOSPC4865-10GEA 371 EUR
APOSPC4865-10G APOSPC4865-1G APOSPC4865-5G
2-Hydroxy-6-(thien-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
2-Hydroxy-6-(thien-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Fórmula: C₁₁H₅F₃N₂OS
Ponto de Fusão: 278 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052654
Número CAS: 3335-45-3