Print…
4'-Bromo-2,2,2,2',6'-pentafluoroacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC48641-1G PC48641-250MG
APOSPC48641-1GEA 212 EUR
APOSPC48641-1G APOSPC48641-250MG
4'-Bromo-2,2,2,2',6'-pentafluoroacetophenone
4'-Bromo-2,2,2,2',6'-pentafluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₂BrF₅O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12922633
Número CAS: 1208074-78-5