Print…
5-Bromo-2,3,4-trifluorophenol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48631-1G PC48631-250MG PC48631-5G
APOSPC48631-1GEA 284 EUR
APOSPC48631-1G APOSPC48631-250MG APOSPC48631-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorophenol 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorophenol
Fórmula: C₆H₂BrF₃O
Peso Molecular: 226.979 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12405433
Número CAS: 1073339-19-1