Print…
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
PC48630-1G PC48630-250MG PC48630-5G
APOSPC48630-1GEA 244 EUR
APOSPC48630-1G APOSPC48630-250MG APOSPC48630-5G
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₁₄H₁₅BF₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12405369
Número CAS: 479411-95-5