Print…
2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)butanoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4863-1G PC4863-250MG
APOSPC4863-1GEA 82.8 EUR
APOSPC4863-1G APOSPC4863-250MG
2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)butanoic acid 97%
2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)butanoic acid
Fórmula: C₅H₇F₃O₃
Ponto de ebulição: 195…198 °C
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190638
Número CAS: 72114-82-0
UN: 3261
ADR: 8,III