Print…
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,4,6-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,4,6-Trifluorophenylboronic acid, pinacol ester
PC48627-1G PC48627-250MG
APOSPC48627-1GEA 29 EUR
APOSPC48627-1G APOSPC48627-250MG
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,4,6-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,4,6-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Fórmula: C₁₂H₁₄BF₃O₂
Peso Molecular: 258.045 g/mol
Ponto de Fusão: 44…46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12405351
Número CAS: 325143-04-2