Print…
2-(5-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48626-1G PC48626-250MG
APOSPC48626-1GEA 220 EUR
APOSPC48626-1G APOSPC48626-250MG
2-(5-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
2-(5-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Fórmula: C₁₂H₁₃BBrF₃O₂
Peso Molecular: 336.941 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12405350
Número CAS: 1073339-18-0