Print…
2-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(2-(Difluoromethoxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-[2-(Difluoromethoxy)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC48609-1G PC48609-250MG PC48609-5G
APOSPC48609-1GEA 91.5 EUR
APOSPC48609-1G APOSPC48609-250MG APOSPC48609-5G
2-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
2-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₁₇BF₂O₃
Peso Molecular: 270.08 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16996403
Número CAS: 960067-33-8