Print…
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroiodobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene
PC48600-1G PC48600-250MG
APOSPC48600-1GEA 95.7 EUR
APOSPC48600-1G APOSPC48600-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroiodobenzene
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroiodobenzene
Fórmula: C₆H₂BrClFI
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28122825
Número CAS: 1820641-80-2