Print…
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48590-1G PC48590-250MG PC48590-5G
APOSPC48590-1GEA 406 EUR
APOSPC48590-1G APOSPC48590-250MG APOSPC48590-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Fórmula: C₈H₅BrFN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23707391
Número CAS: 1114546-30-3