Print…
4-Hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenol
PC48583-1G PC48583-250MG
APOSPC48583-1GEA 207 EUR
APOSPC48583-1G APOSPC48583-250MG
4-Hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride
4-Hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride
Fórmula: C₈H₇F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD13185693
Número CAS: 1027888-79-4