Print…
(2S)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48579-1G PC48579-250MG
APOSPC48579-1GEA 1680 EUR
APOSPC48579-1G APOSPC48579-250MG
(2S)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
(2S)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Fórmula: C₃H₅F₃O₂
Ponto de ebulição: 87…88 °C (25 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22199791
Número CAS: 148683-14-1
UN: 1993
ADR: 3,III