Print…
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-4-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
PC48574-1G PC48574-250MG
APOSPC48574-1GEA 145 EUR
APOSPC48574-1G APOSPC48574-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
Fórmula: C₆H₂BrClFI
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28103322
Número CAS: 1820674-47-2