2,3-Dichloro-3,3-difluoropropene
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1232xf
PC48571-25G
PC48571-1G
PC48571-5G
APOSPC48571-25GEA
3070
EUR
APOSPC48571-25G
APOSPC48571-1G
APOSPC48571-5G
2,3-Dichloro-3,3-difluoropropene
2,3-Dichloro-3,3-difluoropropene
Fórmula:
C₃H₂Cl₂F₂ Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD28103321 Número CAS: 2252-87-1 |