Print…
Methyl 6-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48559-1G PC48559-250MG PC48559-5G
APOSPC48559-1GEA 328 EUR
APOSPC48559-1G APOSPC48559-250MG APOSPC48559-5G
Methyl 6-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Methyl 6-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₅BrClFO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27978532
Número CAS: 1505850-20-3