Print…
(1R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride, (R)-4-Chloro-3-fluoro-α-methylbenzylamine hydrochloride
PC48555-100MG PC48555-250MG PC48555-1G
APOSPC48555-100MGEA 197 EUR
APOSPC48555-100MG APOSPC48555-250MG APOSPC48555-1G
(1R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 98%
(1R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride
Fórmula: C₈H₉ClFN·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12547495
Número CAS: 1253790-80-5