Print…
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylboronic acid
PC48528-1G PC48528-250MG PC48528-5G
APOSPC48528-1GEA 29 EUR
APOSPC48528-1G APOSPC48528-250MG APOSPC48528-5G
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Fórmula: C₆H₄BBrClFO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11111906
Número CAS: 1451392-87-2