Print…
3,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48486-1G PC48486-5G
APOSPC48486-1GEA 0 EUR
APOSPC48486-1G APOSPC48486-5G
3,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
3,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃Cl₂FO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04091131
Número CAS: 665022-07-1