Print…
4-Bromo-5-chloro-2-fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48481-1G PC48481-250MG
APOSPC48481-1GEA 435 EUR
APOSPC48481-1G APOSPC48481-250MG
4-Bromo-5-chloro-2-fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
4-Bromo-5-chloro-2-fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Fórmula: C₉H₈BrClFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28348376
Número CAS: 1820740-68-8